2-Chloro-6-methylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
6-Chloro-2-picoline
B20174.06
B20174.14
B20174.06EA
2140
CZK
B20174.06
B20174.14
2-Chloro-6-methylpyridine ≥98%
2-Chloro-6-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 18368-63-3
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5265
Boiling Point: 64-68°/10mm
Beilstein Reference: 107187
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006245
Vzorec:
C₆H₆ClN MW: 127,57 g/mol Bod varu: 64…68 °C (10 mmHg) Hustota: 1,167 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006245 CAS číslo: 18368-63-3 EINECS: 242-241-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |