Tisk…
2-Chloro-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-picoline
368840050 368840250 368841000
ACRO368840050EA 1370 CZK
ACRO368840050 ACRO368840250 ACRO368841000
2-Chloro-4-methylpyridine 98%
2-Chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127.57
Bod varu: 194…195 °C (760 mmHg)
Bod tání: 115
Hustota: 1.151 g/cm³
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023418
CAS číslo: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %