Tisk…
2-Bromo-5-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-picoline
347170050 347170250
ACRO347170050EA 1890 CZK
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Bromo-5-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 95…96 °C (12,5 mmHg)
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: 103 °C
MDL Number: MFCD00209553
CAS číslo: 3510-66-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %