Tisk…
4-Vinylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
V3204-500ML V3204-100ML V3204-5ML
SIALV3204-500MLEA 7600 CZK
SIALV3204-500ML SIALV3204-100ML SIALV3204-5ML
4-Vinylpyridine, Sigma-Aldrich®
4-Vinylpyridine
Vzorec: C₇H₇N
MW: 105.14
Bod varu: 121
Bod tání: –39 °C
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006447
CAS číslo: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
UN: 3073
ADR: 6.1 II