Tisk…
2-Vinylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
132292-100ML 132292-500ML 132292-5ML
SIAL132292-100MLEA 1370 CZK
SIAL132292-100ML SIAL132292-500ML SIAL132292-5ML
2-Vinylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Vinylpyridine
Vzorec: C₇H₇N
MW: 105.14
Bod varu: 159
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0.9735 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006355
CAS číslo: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
UN: 3073
ADR: 6.1 II