Tisk…
Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Azabenzene, Azine
MQ200
1.07462.1000 1.07462.2500
1.07462.1000EA 3630 CZK
1.07462.1000 1.07462.2500
Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
MW: 79.1
Bod varu: 115
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011732
CAS číslo: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM