Tisk…
Pyridin 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
418545000 418540010 418540025 418540250
ACRO418545000EA 4670 CZK
ACRO418545000 ACRO418540010 ACRO418540025 ACRO418540250
Pyridin 99+% ACS
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
Bod varu: 115…116 °C (760 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,978 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011732
CAS číslo: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Reducing substances Passes test
Ammonia (NH3) ≤20 ppm