Tisk…
Pyridin 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
386560250 386562500 386560010
ACRO386560250EA 912 CZK
ACRO386560250 ACRO386562500 ACRO386560010
Pyridin 99+% for spectroscopy
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
Bod varu: 115 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,978 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011732
CAS číslo: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %