Tisk…
Pyridin, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Azabenzene, Azine
339421000 339420010 339420025
339421000.EA 2740 CZK
339421000. 339420010. 339420025.
Pyridin, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
MW: 79.1
Bod varu: 115…116 °C (760 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0.978 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011732
CAS číslo: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %