Tisk…
Pyridin 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Azabenzene, Azine
131780010 131780025 131780500 131780250
ACRO131780010EA 3940 CZK
ACRO131780010 ACRO131780025 ACRO131780500 ACRO131780250
Pyridin 99+%, extra pure
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
MW: 79.1
Bod varu: 115…116 °C (760 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0.983
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011732
CAS číslo: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤40 APHA
Residue after evaporation ≤0.02 %