2-Methoxypyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13675.14
A13675.22
A13675.36
A13675.14EA
1070
CZK
A13675.14
A13675.22
A13675.36
2-Methoxypyridine ≥98%
2-Methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1628-89-3
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 108189
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006262
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109.13 Bod varu: 142…143 °C Hustota: 1.046 Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006262 CAS číslo: 1628-89-3 EINECS: 216-623-8 UN: 3271 ADR: 3 III |