Tisk…
3,4-Diaminopyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 1390 CZK
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-Diaminopyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 218…219 °C
Bod vzplanutí: 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006401
CAS číslo: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03006
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C