Tisk…
3,4-Diaminopyridin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
A12465.03 A12465.06 A12465.14
A12465.03EA 1210 CZK
A12465.03 A12465.06 A12465.14
3,4-Diaminopyridin ≥98%
3,4-Diaminopyridine
Purity: 98+% CAS No.: 54-96-6 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 240°(464°F) Odour: Unpleasant Beilstein Reference: 110232 Merck Reference: 14,2986 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006401
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217…220 °C
Bod vzplanutí: 240 °C (464 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006401
CAS číslo: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2986