Tisk…
2,6-Diaminopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12295.22 A12295.36
A12295.22EA 1510 CZK
A12295.22 A12295.36
2,6-Diaminopyridine 98%
2,6-Diaminopyridine
Purity: 98% CAS No.: 141-86-6 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 155°(311°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 108513 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006329
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 288 °C
Bod tání: 118…121 °C
Bod vzplanutí: 155 °C (311 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006329
CAS číslo: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II