Tisk…
2,6-Diaminopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112381000 112385000 112380250
ACRO112381000EA 1580 CZK
ACRO112381000 ACRO112385000 ACRO112380250
2,6-Diaminopyridine 98%
2,6-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
MW: 109.13
Bod varu: 285 °C (760 mmHg)
Bod tání: 115…123 °C
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006329
CAS číslo: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey to dark brown Crystalline powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 123 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %