2,3-Diaminopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pyridine-2,3-diyldiamine
A14618.22
A14618.06
A14618.14
A14618.22EA
18740
CZK
A14618.22
A14618.06
A14618.14
2,3-Diaminopyridine 98%
2,3-Diaminopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 452-58-4
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 205°(401°F)
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 195°/55mm
Beilstein Reference: 109869
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006319
Vzorec:
C₅H₇N₃ Bod varu: 195 °C (55 mmHg) Bod tání: 110…114 °C Bod vzplanutí: 205 °C (401 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006319 CAS číslo: 452-58-4 EINECS: 207-200-9 UN: 2671 ADR: 6.1,II |