2,3-Diaminopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pyridine-2,3-diyldiamine
155020050
155020100
155020250
155021000
ACRO155020050EA
2800
CZK
ACRO155020050
ACRO155020100
ACRO155020250
ACRO155021000
2,3-Diaminopyridine 98%
2,3-Diaminopyridine
Vzorec:
C₅H₇N₃ Bod varu: 148…150 °C (5 mmHg) Bod tání: 114…116 °C Bod vzplanutí: 205 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006319 CAS číslo: 452-58-4 EINECS: 207-200-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Grey to dark brown Crystalline powder or needles (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |