3-Aminopyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13216.0B
A13216.18
A13216.30
A13216.0BEA
14070
CZK
A13216.0B
A13216.18
A13216.30
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Purity: 99%
CAS No.: 462-08-8
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Unpleasant
pH: 10
Melting Point: 58-63°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 105692
Merck Reference: 14,473
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006400
Vzorec:
C₅H₆N₂ Bod varu: 250…252 °C Bod tání: 58…63 °C Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006400 CAS číslo: 462-08-8 EINECS: 207-322-2 UN: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,473 |