2-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
09340-250G
09340-50G
SIAL09340-250GEA
1980
CZK
SIAL09340-250G
SIAL09340-50G
2-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Vzorec:
C₅H₆N₂ Bod varu: 210,6 °C (1013 hPa) Bod tání: 50…52 °C Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006312 CAS číslo: 504-29-0 EINECS: 207-988-4 UN: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,00472 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...