Tisk…
2-Aminopyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01113.0100 8.01113.0500
8.01113.0100EA 2340 CZK
8.01113.0100 8.01113.0500
2-Aminopyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Bod varu: 210,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50…52 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006312
CAS číslo: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 890 g/l (21 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (125 °C)
Flash Point 92 °C
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 630 °C