Tisk…
2-Aminopyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
A12374.0B A12374.14 A12374.30
A12374.0BEA 6900 CZK
A12374.0B A12374.14 A12374.30
2-Aminopyridine 99%
2-Aminopyridine
Purity: 99% CAS No.: 504-29-0 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 209-211° Beilstein Reference: 105785 Merck Reference: 14,473 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006312
Vzorec: C₅H₆N₂
Bod varu: 209…211 °C
Bod tání: 56…60 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006312
CAS číslo: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,473