3-Iodopyridine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
137440010
137440100
ACRO137440010EA
1160
CZK
ACRO137440010
ACRO137440100
3-Iodopyridine 99%
3-Iodopyridine
Vzorec:
C₅H₄IN MW: 205 g/mol Bod varu: 90…92 °C (14 mmHg) Bod tání: 53…56 °C Bod vzplanutí: 106 °C |
MDL Number:
MFCD00023553 CAS číslo: 1120-90-7 EINECS: 214-322-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
GC | ≥98.5 % |