Pentafluoropyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-Perfluoropyridine, 2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine
A19656.06
A19656.14
A19656.06EA
975
CZK
A19656.06
A19656.14
Pentafluoropyridine ≥99%
Pentafluoropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 700-16-3
Molecular Formula: C5F5N
Formula Weight: 169.05
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3870
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 1427064
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00006225
Vzorec:
C₅F₅N MW: 169.05 Bod varu: 83…85 °C Bod tání: –41 °C Hustota: 1.618 Bod vzplanutí: 23 °C (73 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006225 CAS číslo: 700-16-3 EINECS: 211-839-9 UN: 2924 ADR: 3 III |