Tisk…

Pentafluoropyridine 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,3,4,5,6-Perfluoropyridine, 2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine

169990050 169990250
ACRO169990050EA 1070 CZK
ACRO169990050 ACRO169990250
Pentafluoropyridine 99+%
Pentafluoropyridine
Vzorec: C₅F₅N
MW: 169.05
Bod varu: 100
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1.54 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006225
CAS číslo: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
UN: 2924
ADR: 3 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR