3-Fluoropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11693.06
A11693.14
A11693.06EA
2720
CZK
A11693.06
A11693.14
3-Fluoropyridine ≥98%
3-Fluoropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 372-47-4
Molecular Formula: C5H4FN
Formula Weight: 97.09
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 106-108°
Beilstein Reference: 105702
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006374
Vzorec:
C₅H₄FN Bod varu: 106…108 °C Hustota: 1,13 Bod vzplanutí: 13 °C (55 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006374 CAS číslo: 372-47-4 EINECS: 206-755-4 UN: 1993 ADR: 3,II |