Tisk…
3-Fluoropyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
188300010 188300050
ACRO188300010EA 747 CZK
ACRO188300010 ACRO188300050
3-Fluoropyridine 99%
3-Fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄FN
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006374
CAS číslo: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %