Tisk…
2-Fluoropyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11627.09 A11627.14 A11627.22 A11627.30
A11627.09EA 1480 CZK
A11627.09 A11627.14 A11627.22 A11627.30
2-Fluoropyridine ≥99%
2-Fluoropyridine
Purity: 99% CAS No.: 372-48-5 Molecular Formula: C5H4FN Formula Weight: 97.09 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4670 Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 1515 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006224
Vzorec: C₅H₄FN
MW: 97.09
Bod varu: 124…126 °C
Hustota: 1.129
Bod vzplanutí: 24 °C (75 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006224
CAS číslo: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3 III