2-Fluoropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
119630500
119630050
ACRO119630500EA
5450
CZK
ACRO119630500
ACRO119630050
2-Fluoropyridine 98%
2-Fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₄FN Bod varu: 126 °C (753 mmHg) Hustota: 1,12 g/cm³ Bod vzplanutí: 24 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006224 CAS číslo: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |