2,6-Difluoropyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
306660050
306660250
ACRO306660050EA
1350
CZK
ACRO306660050
ACRO306660250
2,6-Difluoropyridine 99%
2,6-Difluoropyridine
Vzorec:
C₅H₃F₂N MW: 115.08 Bod varu: 124.5 °C (743 mmHg) Hustota: 1.26 g/cm³ Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006227 CAS číslo: 1513-65-1 EINECS: 216-152-8 UN: 1993 ADR: 3 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow to pink to red-purple Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |