2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05997.14
L05997.06
L05997.14EA
3420
CZK
L05997.14
L05997.06
2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98%
2-Chloro-6-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 17228-64-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1364500
MDL No.: MFCD00006265
Vzorec:
C₆H₆ClNO MW: 143.57 Bod varu: 185…186 °C Hustota: 1.207 Bod vzplanutí: 76 °C (168 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006265 CAS číslo: 17228-64-7 EINECS: 241-264-9 |