Tisk…

2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

208190010 208190050 208190250
ACRO208190010EA 1210 CZK
ACRO208190010 ACRO208190050 ACRO208190250
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Vzorec: C₅H₂ClN₃O₄
MW: 203,54 g/mol
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006233
CAS číslo: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR