Tisk…
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10709.14 A10709.22
A10709.14EA 1690 CZK
A10709.14 A10709.22
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Purity: 99% CAS No.: 4548-45-2 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Flash Point: 158°(316°F) Melting Point: 104-109° Beilstein Reference: 120453 MDL No.: MFCD00006240
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 104…109 °C
Bod vzplanutí: 158 °C (316 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006240
CAS číslo: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3