Tisk…
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
109740250 109741000
ACRO109740250EA 3640 CZK
ACRO109740250 ACRO109741000
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006240
CAS číslo: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥98.5 %
Titrable free acid ≤0.005 meq/g