2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12161.06
A12161.14
A12161.22
A12161.06EA
982
CZK
A12161.06
A12161.14
A12161.22
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-3-nitropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 5470-18-8
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 185°(365°F)
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 124482
MDL No.: MFCD00006232
Vzorec:
C₅H₃ClN₂O₂ Bod varu: 260 °C (1013 hPa) Bod tání: 99…103 °C Bod vzplanutí: 185 °C (365 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006232 CAS číslo: 5470-18-8 EINECS: 226-799-8 |