Tisk…
2-Chloro-3-nitropyridine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
109730250 109731000
ACRO109730250EA 2910 CZK
ACRO109730250 ACRO109731000
2-Chloro-3-nitropyridine 99+%
2-Chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100…103 °C
Bod vzplanutí: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006232
CAS číslo: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 103 °C
HPLC ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %