Tisk…
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
186000100 186000500 186002500
ACRO186000100EA 1020 CZK
ACRO186000100 ACRO186000500 ACRO186002500
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 90% tech.
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Bod tání: 58…68 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006234
CAS číslo: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 68 °C
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥88 %