Tisk…
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10205.14 A10205.22
A10205.14EA 2500 CZK
A10205.14 A10205.22
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine ≥97%
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Purity: 97+% CAS No.: 1737-93-5 Molecular Formula: C5Cl2F3N Formula Weight: 201.96 Flash Point: None Refractive Index: 1.4780 Melting Point: 24-26° Boiling Point: 159-160° Beilstein Reference: 475874 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006226
Vzorec: C₅Cl₂F₃N
Bod varu: 159…160 °C
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1,648
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006226
CAS číslo: 1737-93-5
EINECS: 217-088-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II