3-Chloropyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24316.09
B24316.18
B24316.09EA
1060
CZK
B24316.09
B24316.18
3-Chloropyridine ≥99%
3-Chloropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 626-60-8
Molecular Formula: C5H4ClN
Formula Weight: 113.55
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 105744
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006375
Vzorec:
C₅H₄ClN Bod varu: 147…149 °C Hustota: 1,205 Bod vzplanutí: 53 °C (127 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006375 CAS číslo: 626-60-8 EINECS: 210-955-7 UN: 1993 ADR: 3,III |