2,6-Dichloropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
113730050
113731000
ACRO113730050EA
846
CZK
ACRO113730050
ACRO113731000
2,6-Dichloropyridine 98%
2,6-Dichloropyridine
Vzorec:
C₅H₃Cl₂N Bod varu: 211 °C (1013 hPa) Bod tání: 84…89 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006244 CAS číslo: 2402-78-0 EINECS: 219-282-3 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to pink to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 89 °C |
GC | ≥97.5 % |
Iodate (IO3) | ≤3 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Barium (Ba) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |