Tisk…
2,5-Dichloropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15442.14 A15442.18
A15442.14EA 3150 CZK
A15442.14 A15442.18
2,5-Dichloropyridine ≥98%
2,5-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 16110-09-1 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Flash Point: 112°(233°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 190-191° Beilstein Reference: 108886 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006239
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
Bod varu: 190…191 °C
Bod tání: 59…62 °C
Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006239
CAS číslo: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III