Tisk…
2,5-Dichloropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
186140050 186140250 186141000
ACRO186140050EA 1390 CZK
ACRO186140050 ACRO186140250 ACRO186141000
2,5-Dichloropyridine 98%
2,5-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Bod varu: 190…191 °C (760 mmHg)
Bod tání: 58…62 °C
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006239
CAS číslo: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance)