Tisk…
2,4-Dichloropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
379470050 379470250
ACRO379470050EA 3150 CZK
ACRO379470050 ACRO379470250
2,4-Dichloropyridine 98%
2,4-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,37 g/cm³
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955618
CAS číslo: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %