Tisk…
2,3-Dichloropyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
113720100 113720500
ACRO113720100EA 1640 CZK
ACRO113720100 ACRO113720500
2,3-Dichloropyridine 99%
2,3-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
Bod varu: 202,5…203.5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006229
CAS číslo: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %