Tisk…
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
357670010 357670050
ACRO357670010EA 1040 CZK
ACRO357670010 ACRO357670050
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
2-Bromo-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
Bod varu: 145…147 °C (10 mmHg)
Bod tání: 137…141 °C
MDL Number: MFCD00006222
CAS číslo: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %