2-Bromo-3-nitropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L20019.03
L20019.06
L20019.03EA
934
CZK
L20019.03
L20019.06
2-Bromo-3-nitropyridine ≥98%
2-Bromo-3-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 19755-53-4
Molecular Formula: C5H3BrN2O2
Formula Weight: 203.00
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 124504
Vzorec:
C₅H₃BrN₂O₂ Bod tání: 122…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00955613 CAS číslo: 19755-53-4 |