Tisk…
5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19610.14 L19610.06
L19610.14EA 6220 CZK
L19610.14 L19610.06
5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Purity: 98% CAS No.: 223463-13-6 Molecular Formula: C5H3BrIN Formula Weight: 283.89 Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 2119
Vzorec: C₅H₃BrIN
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00691506
CAS číslo: 223463-13-6