Tisk…
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
365940050 365940250
ACRO365940050EA 1440 CZK
ACRO365940050 ACRO365940250
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Bod tání: 112…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00691506
CAS číslo: 223463-13-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %