Tisk…
3-Bromo-2-chloropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
360650050 360650250
ACRO360650050EA 1350 CZK
ACRO360650050 ACRO360650250
3-Bromo-2-chloropyridine 98%
3-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Bod varu: 97 °C (1,3kPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234007
CAS číslo: 52200-48-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %