Tisk…
3-Bromopyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12894.14 A12894.22 A12894.36
A12894.14EA 1950 CZK
A12894.14 A12894.22 A12894.36
3-Bromopyridine ≥98%
3-Bromopyridine
Purity: 98+% CAS No.: 626-55-1 Molecular Formula: C5H4BrN Formula Weight: 158.00 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Characteristic Melting Point: -27° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 105880 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006373
Vzorec: C₅H₄BrN
Bod varu: 172…174 °C
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,617
Bod vzplanutí: 72 °C (181 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006373
CAS číslo: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III