3,5-Dibromopyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10875.06
A10875.14
A10875.22
A10875.06EA
2300
CZK
A10875.06
A10875.14
A10875.22
3,5-Dibromopyridine ≥98%
3,5-Dibromopyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 625-92-3
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 108477
Vzorec:
C₅H₃Br₂N Bod varu: 222 °C (1013 hPa) Bod tání: 110…113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014634 CAS číslo: 625-92-3 EINECS: 210-916-4 |